Anti-SYT3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S278-19]
Fournisseur: United States Biological
USBI167609EA 514 EUR InStock
USBI167609
Anti-SYT3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S278-19]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SYT3 (synaptotagmin III)
Clonality: monoclonal
Clone: S278-19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité