Anti-TARP Gamma2-4-8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S245-36]
Fournisseur: United States Biological
USBI167613EA 548 EUR InStock
USBI167613
Anti-TARP Gamma2-4-8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S245-36]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TARP Gamma2-4-8
Clonality: monoclonal
Clone: S245-36
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité