Anti-DbpB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI168141EA 843 EUR InStock
USBI168141
Anti-DbpB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: DbpB
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité