Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN2A Rat Monoclonal Antibody [clone: 14B41]

Fournisseur: United States Biological
USBI168406EA 843 EUR InStock
USBI168406
Anti-CDKN2A Rat Monoclonal Antibody [clone: 14B41]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:500-1:2000; ELISA: 1:5000-1:20000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunoprecipitation: 1:100

Type: Primary
Antigen: CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A)
Clonality: monoclonal
Clone: 14B41
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Hamster, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité