Anti-Red Fluorescent Protein, DsRed, rDsRed Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBI168474EA 809 EUR InStock
USBI168474
Anti-Red Fluorescent Protein, DsRed, rDsRed Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:80000; Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:1000-1:5000
Type: Tag
Antigen: Red Fluorescent Protein, DsRed, rDsRed
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité