Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF9 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBI0004-01REA 783 EUR InStock
USBI0004-01R
Anti-TNFSF9 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 3-10 ?g/ml/10; ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml

Type: Primary
Antigen: TNFSF9 (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité