Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9i237]
Fournisseur: United States Biological
USBI0014-07GEA 668 EUR InStock
USBI0014-07G
Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9i237]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 gamma (14-3-3 gamma)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9i237
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité