Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9A71]
Fournisseur: United States Biological
USBI0014-07JEA 539 EUR InStock
USBI0014-07J
Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9A71]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:3000
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 gamma (14-3-3 gamma)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9A71
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité