Anti-14-3-3 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBI0014-08B-BIOTEA 852 EUR InStock
USBI0014-08B-BIOT
Anti-14-3-3 gamma Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 gamma (14-3-3 gamma)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité