Anti-ORM1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10K30]
Fournisseur: United States Biological
USBIA0550-01MEA 761 EUR InStock
USBIA0550-01M
Anti-ORM1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10K30]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: ORM1 (orosomucoid 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 10K30
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité