Anti-POMC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57]
Fournisseur: United States Biological
USBIA0758-01EEA 887 EUR InStock
USBIA0758-01E
Anti-POMC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: POMC (proopiomelanocortin)
Clonality: monoclonal
Clone: 57
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité