Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Actin, pan Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 11C68]

Fournisseur: United States Biological
USBIA0759-10DEA 608 EUR InStock
USBIA0759-10D
Anti-Actin, pan Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 11C68]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:50-1:200

Type: Primary
Antigen: Actin, pan
Clonality: monoclonal
Clone: 11C68
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Frog, Goat, Guinea pig, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité