Anti-ACTA2 Rabbit Polyclonal Antibody AMCA
Fournisseur: United States Biological
USBIA0760-26KEA 520 EUR InStock
USBIA0760-26K
Anti-ACTA2 Rabbit Polyclonal Antibody AMCA
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTA2 (actin, alpha 2, smooth muscle, aorta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AMCA
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité