Anti-ACTN4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D10]
Fournisseur: United States Biological
USBIA0767-04FEA 703 EUR InStock
USBIA0767-04F
Anti-ACTN4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D10]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 20 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ACTN4 (actinin, alpha 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité