Anti-AF-16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIA0923-63EA 609 EUR InStock
USBIA0923-63
Anti-AF-16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:500
Type: Primary
Antigen: AF-16
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité