Anti-Aggrecan ARGxx Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J209]
Fournisseur: United States Biological
USBIA1059-53UEA 608 EUR InStock
USBIA1059-53U
Anti-Aggrecan ARGxx Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J209]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:50
Type: Primary
Antigen: Aggrecan ARGxx
Clonality: monoclonal
Clone: 8J209
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine, Cat, Dog, Guinea pig, Horse, Human, Pig, Rabbit, Rat, Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité