Anti-AMP Activated Protein Kinase 1, 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIA1475-08EEA 457 EUR InStock
USBIA1475-08E
Anti-AMP Activated Protein Kinase 1, 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: AMP Activated Protein Kinase 1, 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité