Anti-AMPK1, 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIA1475-08E3EA 380 EUR InStock
USBIA1475-08E3
Anti-AMPK1, 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: AMPK1, 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité