Anti-PRKAA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9B144]
Fournisseur: United States Biological
USBIA1475-09AEA 589 EUR InStock
USBIA1475-09A
Anti-PRKAA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9B144]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: PRKAA1 (protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: 9B144
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Drosophila, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité