Anti-PRKAA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10A1]
Fournisseur: United States Biological
USBIA1475-25A1EA 554 EUR InStock
USBIA1475-25A1
Anti-PRKAA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10A1]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100; Immunoprecipitation: 1:50
Type: Primary
Antigen: PRKAA1 (protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: 10A1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Drosophila, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Rat, Yeast
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité