Anti-APP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 12K249]
Fournisseur: United States Biological
USBIA2275-59CEA 581 EUR InStock
USBIA2275-59C
Anti-APP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 12K249]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 12K249
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité