Anti-APP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9L22]
Fournisseur: United States Biological
USBIA2275-59EEA 811 EUR InStock
USBIA2275-59E
Anti-APP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9L22]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 9L22
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité