Anti-APP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9L23]
Fournisseur: United States Biological
USBIA2275-59GEA 811 EUR InStock
USBIA2275-59G
Anti-APP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9L23]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 05 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 0.1-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 9L23
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité