Anti-SERPINF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F134]
Fournisseur: United States Biological
USBIA2298-13JEA 654 EUR InStock
USBIA2298-13J
Anti-SERPINF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F134]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINF2 (serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 5F134
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité