Anti-ARAP1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIA3309-02EA 551 EUR InStock
USBIA3309-02
Anti-ARAP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000
Type: Primary
Antigen: ARAP1 (ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité