Anti-BBOX1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6H3]
Fournisseur: United States Biological
USBIB0001-05EA 703 EUR InStock
USBIB0001-05
Anti-BBOX1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6H3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BBOX1 (butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 6H3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité