Anti-BAX Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6A7]
Fournisseur: United States Biological
USBIB0175-08AEA 405 EUR InStock
USBIB0175-08A
Anti-BAX Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6A7]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: ? 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BAX (BCL2-associated X protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité