Anti-BCA-1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: United States Biological
USBIB0395-01JEA 450 EUR InStock
USBIB0395-01J
Anti-BCA-1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: BCA-1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité