Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H161]
Fournisseur: United States Biological
USBIB0807-06GEA 675 EUR InStock
USBIB0807-06G
Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H161]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50
Type: Primary
Antigen: BCL2 (B-cell CLL/lymphoma 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 7H161
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité