Anti-DEFB103B Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: L3-18b-E1]
Fournisseur: United States Biological
USBIB0899-03H-100EA 843 EUR InStock
USBIB0899-03H-100
Anti-DEFB103B Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: L3-18b-E1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DEFB103B (defensin, beta 103B)
Clonality: monoclonal
Clone: L3-18b-E1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité