Anti-BCL2L11 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIB1090-02D-BIOTEA 852 EUR InStock
USBIB1090-02D-BIOT
Anti-BCL2L11 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL2L11 (BCL2-like 11 (apoptosis facilitator))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité