Anti-Borrelia burgdorferi, Outer Surface Protein B p19 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10B313]
Fournisseur: United States Biological
USBIB2570-26PEA 599 EUR InStock
USBIB2570-26P
Anti-Borrelia burgdorferi, Outer Surface Protein B p19 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10B313]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Borrelia burgdorferi, Outer Surface Protein B p19
Clonality: monoclonal
Clone: 10B313
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité