Anti-Brain Natriuretic Peptide, Pro, 46-60 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5E521]
Fournisseur: United States Biological
USBIB2702-04GEA 1240 EUR InStock
USBIB2702-04G
Anti-Brain Natriuretic Peptide, Pro, 46-60 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5E521]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Brain Natriuretic Peptide, Pro, 46-60
Clonality: monoclonal
Clone: 5E521
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité