Anti-BrdU Sheep polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: United States Biological
USBIB2850-04BEA 371 EUR InStock
USBIB2850-04B
Anti-BrdU Sheep polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 25-100 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BrdU (Bromodeoxyuridine)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Cat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité