Anti-BPTF Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C45]
Fournisseur: United States Biological
USBIB2853-40EA 405 EUR InStock
USBIB2853-40
Anti-BPTF Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C45]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BPTF (bromodomain PHD finger transcription factor)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C45
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité