Anti-C-10 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11n17]
Fournisseur: United States Biological
USBIC0005-09AEA 944 EUR InStock
USBIC0005-09A
Anti-C-10 Rat Monoclonal Antibody [clone: 11n17]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-8?g/ml; ELISA: 0.5-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: C-10
Clonality: Monoclonal
Clone: 11n17
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité