Anti-Complement Component C5a R Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 9H73]
Fournisseur: United States Biological
USBIC0012-01FEA 581 EUR InStock
USBIC0012-01F
Anti-Complement Component C5a R Mouse Monoclonal Antibody (Carboxyfluorescein) [clone: 9H73]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Complement Component C5a R
Clonality: Monoclonal
Clone: 9H73
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité