Anti-Cadherin, pan Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 7H11]
Fournisseur: United States Biological
USBIC0107-10YEA 492 EUR InStock
USBIC0107-10Y
Anti-Cadherin, pan Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 7H11]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Cadherin, pan
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité