Anti-CDH17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H3]
Fournisseur: United States Biological
USBIC0107-17EA 703 EUR InStock
USBIC0107-17
Anti-CDH17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1H3]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CDH17 (cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine))
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité