Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC0115-02VEA 504 EUR InStock
USBIC0115-02V
Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Calcitonin Gene-Related Peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité