Anti-Calcium and Integrin Binding Protein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A14]
Fournisseur: United States Biological
USBIC0116-05BEA 695 EUR InStock
USBIC0116-05B
Anti-Calcium and Integrin Binding Protein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A14]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Calcium and Integrin Binding Protein 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité