Anti-Capillary Morphogenesis Gene 2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC1077-45EA 817 EUR InStock
USBIC1077-45
Anti-Capillary Morphogenesis Gene 2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Capillary Morphogenesis Gene 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité