Anti-CPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC1200-01DEA 647 EUR InStock
USBIC1200-01D
Anti-CPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CPA1 (carboxypeptidase A1 (pancreatic))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité