Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR5 Mouse monoclonal antibody [clone: 10B945]

Fournisseur: United States Biological
USBIC2099-99EEA 666 EUR InStock
USBIC2099-99E
Anti-CCR5 Mouse monoclonal antibody [clone: 10B945]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunofluorescence: 1:10-1:50

Type: Primary
Antigen: CCR5 (chemokine (C-C motif) receptor 5 (gene/pseudogene))
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B945
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité