Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10B1288]

Fournisseur: United States Biological
USBIC2253-38E1EA 647 EUR InStock
USBIC2253-38E1
Anti-CD3 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10B1288]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10

Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1288
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Cat, Chicken, Dog, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité