Anti-CD3, epsilon Hamster Monoclonal Antibody [clone: 5K3]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2254-11DXEA 439 EUR InStock
USBIC2254-11DX
Anti-CD3, epsilon Hamster Monoclonal Antibody [clone: 5K3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3, epsilon
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité