Anti-CD3, epsilon Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K104]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2254-19CEA 446 EUR InStock
USBIC2254-19C
Anti-CD3, epsilon Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5K104]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD3, epsilon
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K104
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité