Anti-CD3, epsilon Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5K105]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2254-19HEA 567 EUR InStock
USBIC2254-19H
Anti-CD3, epsilon Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5K105]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3, epsilon
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K105
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité