Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-31]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2259-03HEA 608 EUR InStock
USBIC2259-03H
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-31]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD8A (CD8a molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-31
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité