Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J244]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2260-09DEA 448 EUR InStock
USBIC2260-09D
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J244]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD9 (CD9 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8J244
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité